accessibility menu, dialog, popup

UserName

Viewing profile as user:

CAS RN 6381-59-5

H2OH2OH2OH2ONaKOH(R)(R)OHOOOO

CAS RN 6381-59-5

IUPAC Name: potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate
Synonyms: potassium sodium tartrate
Molecular Weight (g/mol): 282.22
Molecular Formula: C4H12KNaO10
InChi Key: VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
SMILES: O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Quantity 
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (25)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (42)
  • (31)
  • (16)
  • (2)
Grade 
  • (19)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (22)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
Physical Form 
  • (4)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (9)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (5)
  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (10)
  • (14)
  • (20)
  • (3)
  • (15)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (33)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (25)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (42)
  • (31)
  • (16)
  • (2)
  • (19)
  • (6)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (22)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (9)
  • (9)
  • (3)